missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitamin D2, Vitamin D2, TRC

Codice prodotto. 17937599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17937599 250 mg 250mg
17989389 1 g 1g
17998519 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17937599 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV676040250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

Formula molecolare C28 H44 O
Molecular Weight (g/mol) 396.65
Sinonimo 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3β,5Z,7E,22E)- (9CI), Cyclohexanol, 4-methylene-3-[2-[tetrahydro-7a-methyl-1-(1,4,5-trimethyl-2-hexenyl)-4(3aH)-indanylidene]ethylidene]- (6CI), Ergocalciferol (7CI,8CI), (1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexanol, (+)-Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3β-ol, Buco-D, Calciferol, Condocaps, Condol, Crystallina, D-Arthin, D-Tracetten, Davitamon D, Davitin, De-Rat Concentrate, Decaps, Dee-Osterol, Dee-Ron, Dee-Ronal, Deltalin, Deratol, Detalup, Diactol, Divit urto, Doral, Drisdol, Ercalciol, Ergorone, Ertron, Fortodyl, Geltabs, Hi-Deratol, Infron, Metadee, Mina D2, Mulsiferol, Mykostin, NSC 62792, Oleovitamin D, Oleovitamin D2, Osteil, Ostelin, Radiostol, Radsterin, Rodine C, Shock-ferol, Sterogyl, Uvesterol D, Vio D, Viosterol, Vitamin D2, Vitavel-D
IUPAC Name (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C

Specifica

Materiale o nome chimico Ergocalciferol
CAS 50-14-6
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
Peso formulazione 396.3392
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.