Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99%, crystalline
Codice prodotto. 10396590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396590 1 g Bottiglia in vetro 1g
10656164 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396590 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 140940010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Vitamin D3, 99%, CAS # 67-97-0, also known as cholecalciferol, is a steroid hormone produced in the skin or obtained from dietary sources. It is an essential mediator of bone calcium metabolism. | CAS: 67-97-0 | C27H44O | 384.648 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Vitamin D3 is a steroid hormone generated in the skin when the 7-dehydrocholesterol interacts with ultraviolet irradiation. It can also be found in several types of food for daily intake.
• Vitamin D3 binds to vitamin D receptors, thus modulating gene expression
Applications
• In in vivo studies, vitamin D3 has been implicated in the maintenance of blood calcium and phosphorus levels, bone metabolism, metabolic functions, and transcription regulation
• It modulates the proliferation and differentiation of both normal and cancer cells
• It presents in vitro antiproliferative and antimetastatic activities on breast, colon, and prostate cancer cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-97-0
Formula molecolare C27H44O
Molecular Weight (g/mol) 384.648
Numero MDL MFCD00078131
InChI Key QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Sinonimo vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC Name (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin D3
Punto di fusione 82°C to 87°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 10216
Condizione di rotazione specifica +108.50 (25.00°C c=0.8,ethanol)
Rotazione specifica +105° to +112° (25°C, 589nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.)
Peso formulazione 384.64
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vitamin D3, crystalline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.