missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitamin D3 Decanoate (>90%), Vitamin D3 Decanoate (>90%), TRC

Codice prodotto. 30133541
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133541 500 mg 500mg
30010441 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30133541 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV676110500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

Formula molecolare C37 H62 O2
Molecular Weight (g/mol) 538.89
Sinonimo Vitamin D3 Decanoate, Decanoic acid, (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylenecyclohexyl ester (ACI), (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylenecyclohexyl decanoate (ACI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, decanoate, (3β,5Z,7E)- (9CI), (3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol decanoate, Vitamin D3 caprate, Vitamin D3 decanoate
IUPAC Name [(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-cyclohexyl] decanoate
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/C=C/2\CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C)\C1

Specifica

Materiale o nome chimico Vitamin D3 Decanoate
CAS 158180-04-2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H62O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-19-36(38)39-33-23-20-29(4)32(27-33)22-21-31-18-15-26-37(6)34(24-25-35(31)37)30(5)17-14-16-28(2)3/h21-22,28,30,33-35H,4,7-20,23-27H2,1-3,5-6H3/b31-21+,32-22-/t30-,33+,34-,35+,37-/m1/s1
Peso formulazione 538.475
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.