Learn More
Vitamin D3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489067
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489067 5 g 5g
16411519 1 g 1g
16406756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16489067 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15398
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Vitamin D3 (Cholecalciferol; Colecalciferol) is a naturally occuring form of vitamin D. Vitamin D3 induces cell differentiation and prevents proliferation of cancer cells.
Vitamin D3 (Cholecalciferol
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin D3
CAS 67-97-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H44O
Quantità 5 g
Sinonimo Cholecalciferol Colecalciferol
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (259.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C
Molecular Weight (g/mol) 384.64
Peso formulazione 384.64
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only