Learn More
α-Vitamin E, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469126
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469126 100 mg -
16422549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16469126 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0683
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
Specifica
Materiale o nome chimico α-Vitamin E
CAS 59-02-9
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H50O2
Quantità 100 mg
Sinonimo (+)-α-Tocopherol D-α-Tocopherol
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (116.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES OC1=C(C)C(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1C
Molecular Weight (g/mol) 430.71
Peso formulazione 430.71
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Viscous Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only