Specifica
| CAS | 84-80-0 |
| Punto di fusione | -20°C (literature) |
| Densità | 0.984 (Lit.) |
| Punti di ebollizione | ∼140°C (literature) |
| Formula molecolare | C31H46O2 |
| Indice di rifrazione | 1.523-1.526 (at 25°C) |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone |
| Informazioni di solubilità | Soluble in chloroform (clear, yellow solution). Practically insoluble in water, sparingly soluble in alcohol, miscible with fatty oils. |
| InChI Key | MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vancomycin Hydrochloride
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin Hydrochloride