Learn More
Vitamin K1, TRC
Codice prodotto. 17929534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17929534 10 mg 10mg
17919994 100 mg 100mg
17927924 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17929534 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV67608010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-80-0
Formula molecolare C31 H46 O2
Molecular Weight (g/mol) 450.7
Sinonimo 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-, [R-[R*,R*-(E)]]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]- (9CI), Phylloquinone (8CI), 2-Methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl]-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 2',3'-trans-Vitamin K1, Amri-K, Antihemorrhagic vitamin, AquaMEPHYTON, Combinal K1, Haemokion, Kanakion, Kativ N, Kaywan, Kenadion, Kephton, Kinadion, Konakion, Mephyton, Mono-Kay, Monodion, NSC 270681, Orakay, Pediatrico, Phylloquinone K1, Phytomenadione, Phytonadione, Phytylmenadione, Phytylmenaquinone, Reconval, Synthex P, Veda K1, Veta K1, Vitamin K1(20), trans-Phylloquinone, α-Phylloquinone
IUPAC Name 2-methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalene-1,4-dione
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin K1 (Phytonadione)
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Peso formulazione 450.3498