Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Becher di Griffin in polipropilene
Codice prodotto. 15742096
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15742096 5000 mL pezzi 4
15752086 50 ml pezzi 12
15762086 100 ml pezzi 12
15262549 250 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15742096 Fornitore BRANDTECH™ VITLAB™ N. del fornitore 617081
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene a elevata trasparenza per garantire la massima visibilità. I becher Griffin in polipropilene Vitlab™ sono dotati di una scala a rilievo blu facilmente leggibile per misurazioni precise.
Manufactured with highly transparent polypropylene for optimum visibility.
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
  • Suitable for foodstuff
  • Manufactured in accordance with ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) esterno 7.08 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 18 cm
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For General Purpose Use
Altezza (sistema imperiale) 9.72 in.
Altezza (sistema metrico) 24.7 cm
Incrementi 500 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 257°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 125°C
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ISO 7056
Scale Molded and Printed Graduated Scale
Stile Griffin