Learn More
Cole-Parmer™ Viton FDA Compliant Tubing
Codice prodotto. 15496763
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
15.8 mm
19.1 mm
Dimensione della confezione:
25ft
7.50m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15496763 19.1 mm 25ft
11822130 3 mm 7.50m
15436763 4.8 mm 25ft
15446763 6.4 mm 25ft
15456763 8 mm 25ft
15466763 9.6 mm 25ft
15486763 15.8 mm 25ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15496763 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0643509
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
FDA compliant food or laboratory applications, acid and solvent transfer, high temperature work
  • Good chemical resistance, opaque white
  • Certification: FDA compliant
  • Temperature range: -25 to 400°F(-32 to 204°C)
  • Sterilize: Circulating hot air oven at 480°F (249°C)
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 3/4 in.
Diametro (sistema metrico) interno 19.1 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema imperiale) esterno 1 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 25.4 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Spessore (sistema imperiale) 1/8 in.
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) -31°C
Metodo di sterilizzazione Circulating hot air oven at 480°F (249°C)
Colore Opaque White
Pressione massima 14.5 psi
Max. Operating Temperature (English) 4000°F
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C
Product Type Viton Tubing (FDA Compliant)