Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma Viton
Codice prodotto. 11522593 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
5m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11522593 12 mm 2.5 mm 5m
11512583 1 mm 1 mm 5m
11532583 2 mm 1 mm 5m
11542583 3 mm 1 mm 5m
11552583 4 mm 1 mm 5m
11562583 5 mm 1.5 mm 5m
11572583 6 mm 1.5 mm 5m
11582583 6 mm 3 mm 5m
11592583 8 mm 1.5 mm 5m
11502593 8 mm 2 mm 5m
11512593 10 mm 2 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11522593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.06€
    366.33€ / 5m
    Risparmia 182.73€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for transferring corrosive liquids, even at high temperatures
  • Excellent chemical resistance, particularly to aggressive fuels, acids, animal and vegetable oils, solvents, alcohols and bleaching agents
  • Good resistance to ozone and radiation
  • Other sizes are available on request
  • Density 1.83g/cm3
  • Temperature range -20 to 300°C
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Materiale Gomma Viton
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 2.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento di liquidi corrosivi, anche ad alte temperature