Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma Viton
Suitable for transferring corrosive liquids, even at high temperatures
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11592583
  • 159.00€ / 5m
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Excellent chemical resistance, particularly to aggressive fuels, acids, animal and vegetable oils, solvents, alcohols and bleaching agents
  • Good resistance to ozone and radiation
  • Other sizes are available on request
  • Density 1.83g/cm3
  • Temperature range -20 to 300°C
Specifica
Specifica
8 mm
5 m
Trasferimento di liquidi corrosivi, anche ad alte temperature
Gomma Viton
1.5 mm