Learn More
Cole-Parmer™ Tubo in silicone Viton
Codice prodotto. 11821910
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
11821910 6.4 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11821910 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0643404
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for acid and solvent transfer. Cole-Parmer™ Viton™ Tubing is ideal for high-temperature work.
Tubing is manufactured according to GMP. Temperature range: –32 to 204°C.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (English) 24.9 ft.
Overall Length (Metric) 750 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids
Colore Opaque Black
Pressione massima 17 psi
Max. Operating Temperature (English) 401°F
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Product Type Tubi