Learn More
Heidolph™ Viton™ Tubing
Codice prodotto. 10055751 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8.4 mm
Dimensione della confezione:
1m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
10055751 8.4 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10055751 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5255002800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing when you require excellent acid resistance at high temperatures. Heidolph™ Viton™ Tubing is smooth, biocompatible and inert.
  • Low gas permeability.
  • Resistant to solvents and corrosives at high temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità GLP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 8.4 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema metrico) esterno 9.5 mm
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con Pump
Da utilizzare con (applicazione) Low Gas Permeability, Resistant to Solvents and Corrosives at High Temperatures.
Min. Operating Temperature (Metric) -30°C
Sterilità Non-sterile
Metodo di sterilizzazione 16 hours (at 250°C with hot air circulation recommended.)
Altezza (sistema metrico) 6.7 m Water
Permeabilità del gas Bassa
Limiti Limited performance life.
Colore Opaque Black
Pressione massima Continuous/short time 0.5/1.5 bar
Livello di vuoto Good
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Product Type Tubing