Learn More
Masterflex™ Tubo Viton
Codice prodotto. 11928139
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11928139 3.2 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11928139 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0643401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    79.53€ / 7.5m
    Risparmia 10.47€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this firm tubing for a longer life with better pressure generation. Masterflex™ Viton™ Tubing resists corrosives, solvents, and oils at elevated temperatures.
FDA-compliant tubing is available in various formulations for food or laboratory applications.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm