Learn More
Vitlab™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura stretta stampate VITsafe™
Codice prodotto. 11787929
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Ethyl Acetate
Isopropanol
Methylene chloride
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Chemical Label Dimensione della confezione
11787929 500 ml Acetone pezzi 12
11877900 500 ml Isopropanol pezzi 12
11897900 500 ml Methylene chloride pezzi 6
11857900 500 ml Distilled Water pezzi 12
10702751 500 ml Distilled Water Pezzo
11887900 500 ml Ethanol pezzi 12
10124374 1000 ml Distilled Water pezzi 12
15702056 1000 ml Ethanol pezzi 12
11817930 1000 ml Acetone pezzi 12
15792046 1000 ml Ethyl Acetate pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11787929 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 1432829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    120.60€ / pezzi 12
    Risparmia 6.40€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Queste spruzzette con codifica a colori consentono di identificare i liquidi in modo rapido e semplice. Le spruzzette con imboccatura stretta stampate VITsafe™ sono caratterizzate da un getto a spruzzo preciso e un flusso di ritorno medio ottimizzato grazie alla punta del tubo di erogazione finemente lavorata e integrale.
  • Bottles made from LDPE (or PP for Acetone and MEK), with polypropylene spray tube
  • VENT-CAP practically eliminates leakage and prevents almost all static overpressure
  • Color-coded for easy visual identification of the media
Bottles feature durable safety imprint in accordance with Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS), as well as with all important information:
  • Material name in German, English, French and Spanish
  • Chemical formula, CAS No., hazard pictogram, signal word
  • Risk phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Include Tappo a vite, cannula irroratrice
Materiale LDPE
N. per confezione Confezione da 12
Colore chiusura Rosso
Closure Included Sì
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Chemical Label Acetone
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Tipo di chiusura Sfiato
Certificazione/Conformità Direttiva (CE) n. 1272/2008 (GHS)
Product Type Spruzzetta