Learn More
VITLAB™ Bottiglia per liquido di lavaggio di sicurezza in LDPE
Codice prodotto. 12771178
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetic Acid
Hexane
Isopropanolo
Metanolo
Tetrahydrofuran (THF)
Colore della vite:
Green
Red
Rosso
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Chemical Label Colore della vite Dimensione della confezione
12771178 500 ml Hexane Rosso pezzi 6
15771976 250 ml Metanolo Green pezzi 12
15781976 250 ml Isopropanolo Yellow pezzi 12
15722066 500 ml Tetrahydrofuran (THF) Red pezzi 6
15791976 500 ml Acetic Acid Red pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12771178 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 1352909
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzo sicuro con sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Spruzzette di sicurezza a imboccatura larga in LDPE VITLAB™ VITsafe™ con stampa di sicurezza permanente, VENT-CAP con codifica a colori, apertura a riempimento semplice e controllo di precisione dello spruzzo per eliminare gocce e perdite e assicurare un uso sicuro. Per numerose sostanze chimiche.
Working with chemical substances that are sometimes dangerous requires a high level of responsibility and care. VITsafe™ safety wash-bottles fulfill all safety requirements for safe handling. Spray bottles are individually wrapped in clearly labeled polyethylene bags.
Constructed of durable, transparent materials
  • Low-density polyethylene (LDPE) bottles
  • Spray tubes made with autoclavable, chemically resistant polypropylene (PP)
  • Wide-mouth bottles for easy and safe filling, even without a funnel
  • Transparent material for easy identification and monitoring
Permanent safety imprint on the bottle with all important information
  • Material name in German, English, French and Spanish
  • Chemical formula, CAS No, hazard pictogram, signal word
  • Risk Phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
  • In accordance to EC Directive No. 1272/2008 (GHS)
Metal-free, color-colded VENT-CAP
  • Design eliminates almost all static overpressure
  • Prevents virtually all leaking or dripping that can occur with temperature changes in the lab
  • Color-coded caps support easy visual identification of the media
  • Bottles utilize screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
Optimized for precise spray control
  • Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
  • Optimized medium backflow through the continuous spray tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Trasparente
Materiale Flacone in LDPE con erogatore a spruzzo in PP
Imballaggio Confezionate singolarmente in sacchetti di PE
Quantità Confezione da 6
Colore della vite Rosso
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 166 mm
Chemical Label Hexane
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Vite