Learn More
Sartorius™ Concentratori centrifughi Vivaspin™ 20
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10672422 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
1,000,000 d
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
50,000 d
Starter pack con 2 ciascuno: 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Dalton
Quantità:
12/conf.
48/conf.
48/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità Dimensione della confezione
10672422 100 kDa 12/conf. pezzi 12
10757651 100 kDa 48/confezione pezzi 48
10365171 1,000,000 d 48/conf. pezzi 48
10506282 30 kDa 12/conf. pezzi 12
10623002 Starter pack con 2 ciascuno: 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Dalton 12/conf. pezzi 12
10385121 30 kDa 48/confezione pezzi 48
10099490 50 kDa 48/confezione pezzi 48
10738231 10 kDa 48/confezione pezzi 48
16656762 10 kDa 48/confezione pezzi 48
10039460 1,000,000 d 12/conf. pezzi 12
10315271 5 kDa 48/confezione pezzi 48
10096881 300 kDa 48/confezione pezzi 48
10273521 50,000 d 12/conf. pezzi 12
10670333 10 kDa 12/conf. pezzi 12
16636762 10 kDa 12/conf. pezzi 12
10012561 3 kDa 12/conf. pezzi 12
10325271 5 kDa 12/conf. pezzi 12
10411052 300 kDa 12/conf. pezzi 12
10638842 3 kDa 48/confezione pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 10672422 Supplier Sartorius™ Supplier No. VS2041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.67€
    169.00€ / pezzi 12
    Risparmia 21.67€
    11% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Flessibilità nei volumi e prestazioni migliorate. Il concentratore centrifugo Vivaspin™ 20 gestisce fino a 20 ml con i rotori basculanti e 14 ml con i rotori ad angolo fisso che accettano provette da centrifuga da 50 ml. Grazie alle due membrane verticali offre una velocità di filtrazione ineguagliata e una concentrazione 100 volte maggiore.
Offers increased volume flexibility and performance. VivaspinTM 20 Centrifugal Concentrator handles up to 20 mL in swing bucket rotors and 14 mL in fixed angle rotors accepting 50 mL centrifuge tubes. Features twin vertical membranes for unparalleled filtration speed and >100-fold concentration.
™ ™ ™> La graduazione del volume consente di monitorare il processo di concentrazione e la tasca cieca modificata semplifica il pipettaggio del concentrato finale. ™ For one-step desalting following concentration, a diafiltration cup filled with buffer is placed on the concentrator and spun to achieve 98% salt removal, instead of two spins to achieve the same result with the traditional refill and re-spin procedure. ™ Per un procedimento ancora più veloce, è possibile combinare la filtrazione del gas a pressione con la centrifugazione. Pressure-fugation is particularly useful for difficult or viscous samples such as serum, when using a low process temperature, or generally when minimum process time is essential.
  • Membrana in PES con portata elevata
  • >
  • Membrana verticale doppia per concentrazioni ultraveloci
  • Compatibilità universale con i rotori
  • Concentrazione sicura del campione grazie al volume della tasca cieca
  • Pratico recupero del concentrato con il pipettaggio
  • Graduazione del volume per facilità di lettura/monitoraggio
  • 100-fold concentration with twin vertical membranes
  • Additional option for pressurized operation
™×° × ×™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 100 kDa
Sterilità Non-sterile
Quantità 12/conf.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volume (sistema metrico) 14 ml (rotore ad angolo fisso); 20 ml (rotore basculante)
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Volume del campione 20 mL