Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 20
Codice prodotto. 10656375 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Dimensione della confezione:
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO unitSize
10656375 30 kDa pezzi 12
10219484 3 kDa pezzi 12
10646375 5 kDa pezzi 12
10239294 50 kDa pezzi 12
10774797 100 kDa pezzi 12
10015804 10 kDa pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10656375 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28932361
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 20 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
  • Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
  • Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
  • Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
  • Compatible pH range: 1 to 9
  • Active membrane area: 6.0cm2
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 30 kDa
Area di filtraggio 6 cm2
Quantità 25/confezione
Volume (sistema metrico) Da 5 a 20 ml
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Larghezza (sistema metrico) 30 mm