Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 6
Codice prodotto. 10794217 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100,000 d
3,000 d
30 kDa
5 kDa
50,000 d
Dimensione della confezione:
pezzi 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO unitSize
10794217 30 kDa pezzi 25
10116914 5 kDa pezzi 25
10269574 10 kDa pezzi 25
10385021 10 kDa pezzi 25
10229624 100,000 d pezzi 25
10650561 3,000 d pezzi 25
10794407 50,000 d pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10794217 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28932317
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 6 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
  • Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
  • Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
  • Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
  • Compatible pH range: 1 to 9
  • Active membrane area: 2.5cm2
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 30 kDa
Area di filtraggio 2.5 cm2
Quantità 25/confezione
Volume (sistema metrico) 6 ml
Lunghezza (sistema metrico) 122 mm
Larghezza (sistema metrico) 17 mm