Descrizione
Handles up to 4mL sample volume in 4 swing-out and fixed angle rotors accepting 15mL centrifuge tubes. Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltration Unit, features twin vertical membranes and sleek internal design for fastest sample concentration with highest recoveries.
- Membrana in PES a flusso elevato
- Recupero di concentrato >95°% x alloggiamento in polistirene adatto per pH 1-14 con alta compatibilità con sostanze chimiche
- Compatibilità con rotori universali
- Graduazione del volume per facile rilevamento / monitoraggio del volume del concentrato
- La tecnologia di giunzione UV consente una transizione ininterrotta tra la membrana e l'alloggiamento in plastica, permettendo la completa raccolta del campione concentrato nell'esclusiva tasca cieca facilmente accessibile con una pipetta standard
Specifica
Specifica
| Descrizione | Unità per ultrafiltrazione Turbo 4 |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | Ultrafiltration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge |
| Materiale (membrana) | Polietersulfone (PES) |
| MWCO | 3,000 Dalton |
| Volume del campione | 4 mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Concentration, Desalting, buffer exchange |
| Forza max | Rotore oscillante: 4000 x gRotore ad angolo: 7500 x g |
| Vedi altri risultati |