Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 4 Ultrafiltration Unit
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16616752 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
10,000 Dalton
100,000 Dalton
3,000 Dalton
30,000 Dalton
5,000 Dalton
50,000 Dalton
Quantità:
100/conf.
25/Pk.
25/conf.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità unitSize
16616752 10 kDa 25/Pk. pezzi 25
15448811 3,000 Dalton 25/conf. pezzi 25
15458811 3,000 Dalton 100/conf. pezzi 100
15321335 5,000 Dalton 25/conf. pezzi 25
15354882 5,000 Dalton 100/conf. pezzi 100
16231961 10 kDa 25/Pk. pezzi 25
15498801 10,000 Dalton 100/conf. pezzi 100
16636752 10,000 Dalton 100/conf. pezzi 100
15367016 30,000 Dalton 25/conf. Pezzo
15378826 30,000 Dalton 100/conf. pezzi 100
15311091 50,000 Dalton 25/conf. pezzi 25
15395343 50,000 Dalton 100/conf. pezzi 100
15391577 100,000 Dalton 25/conf. pezzi 25
15418811 100,000 Dalton 100/conf. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16616752 Fornitore Sartorius N. del fornitore VS04T01
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Handles up to 4mL sample volume in 4 swing-out and fixed angle rotors accepting 15mL centrifuge tubes. Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltration Unit, features twin vertical membranes and sleek internal design for fastest sample concentration with highest recoveries.
  • High flux PES membrane
  • Retentate recovery >95% x pH 1-14 suited polystyrene housing with high chemical compatibility
  • Universal rotor compatibility
  • Volume graduation for easy detection / monitoring of the concentrate volume
  • UV joining technology allows for smooth joint transition between membrane and plastic housing, allowing collection of complete concentrated sample into unique pipette friendly dead stop pocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Turbo 4 Ultrafiltration Unit
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Volume del campione 4 mL
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Concentration, Desalting, buffer exchange
Forza max Swing-out rotor : 4000 x gAngle rotor : 7500 x g
Quantità 25/Pk.
Tipo di campione Sample type: Nanoparticles; Peptide; Protein
Tipo Centrifugal Concentrator
Volume (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 1225 mm