Learn More
VOC-Mix 15 200 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| CAS | 630-20-6, 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4 |
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 1,1,1,2-Tetrachloroethane 200 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 200 μg/mL∣1,1,2,2-Tetrachloroethane 200 μg/mL∣1,1,2-Trichloroethane 200 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 200 μg/mL∣1,1-Dichloroethene 200 μg/mL∣1,1-Dichloropropene 200 μg/mL∣1,2,3-Trichlorobenzene 200 μg/mL∣1,2,3-Trichloropropane 200 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 200 μg/mL∣1,2,4-Trimethylbenzene 200 μg/mL∣1,2-Dibromo-3-chloropropane 200 μg/mL∣1,2-Dibromoethane 200 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 200 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 200 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 200 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,3-Dichloropropane 200 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣2,2-Dichloropropane 200 μg/mL∣2-Chlorotoluene 200 μg/mL∣4-Chlorotoluene 200 μg/mL∣4-Cymene 200 μg/mL∣Benzene 200 μg/mL∣Bromobenzene 200 μg/mL∣Bromochloromethane 200 μg/mL∣Bromodichloromethane 200 μg/mL∣Chlorobenzene 200 μg/mL∣Chloroform 200 μg/mL∣cis-1,2-Dichloroethene 200 μg/mL∣cis-1,3-Dichloropropene 200 μg/mL∣Dibromochloromethane 200 μg/mL∣Dibromomethane 200 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 200 μg/mL∣Ethylbenzene 200 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 200 μg/mL∣Isopropylbenzene 200 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Naphthalene 200 μg/mL∣n-Butylbenzene 200 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Propylbenzene 200 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣sec-Butylbenzene 200 μg/mL∣Styrene 200 μg/mL∣tert-Butylbenzene 200 μg/mL∣Tetrachloroethene 200 μg/mL∣Tetrachloromethane 200 μg/mL∣Toluene 200 μg/mL∣trans-1,2-Dichloroethene 200 μg/mL∣trans-1,3-Dichloropropene 200 μg/mL∣Tribromomethane 200 μg/mL∣Trichloroethene 200 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Solvente o matrice | Methanol |