Learn More
VOC-Mix 61 1000-10000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| CAS | 71-55-6, 107-06-2, 75-27-4, 67-66-3, 156-59-2, 124-48-1 |
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | Tetrachloroethene 999.8 μg/mL∣Chloroform 1000 μg/mL∣Tribromomethane 1000 μg/mL∣Trichloroethene 1000 μg/mL∣Bromodichloromethane 1000.3 μg/mL∣Dibromochloromethane 1000.3 μg/mL∣Tetrachloromethane 1000.5 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 1001.1 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 5007.2 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 10002.3 μg/mL∣cis-1,2-Dichloroethene 10005.1 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Solvente o matrice | Methanol |