Learn More
VOC Mixture 603 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| CAS | 57-55-6, 504-63-2, 71-23-8, 144-19-4, 111-46-6, 124-68-5 |
| Quantità | 1 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Acetonitrile |