Learn More
VOC Mixture Kit 664 0.15-930 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 10 mL
Dimensione della confezione:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312638 2 x 10 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312638 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREK50000664TN
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 107-98-2, 78-93-3, 108-10-1, 108-21-4, 67-64-1, 71-43-2
Quantità 2 x 10 mL
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Solvente o matrice Triacetin