Learn More
Poulten Graf™ Cilindri graduati di classe A in vetro borosilicato con certificato Volac™
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Include | Single Certificate |
| Bilancia | White Ceramic Glazed Ink Scale |
| Graduazioni | 0.2 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Calibrazione | To Contain |
| Tipo di base | Esagonale |
| Scale Color | Blue |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |