Learn More
Poulten Graf™ Cilindri graduati di classe A in vetro borosilicato con certificato Volac™
18.15€ - 143.00€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Calibrazione | To Contain |
Certificazione/Conformità | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
Class | A |
Tipo | Graduated Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12388905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/H/2 |
500 mL |
82.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12338905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/B/2 |
10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12308915
|
Poulten Graf™
R263/WAC/J/S |
2000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12378905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/G/2 |
250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12398905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/I/2 |
1000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12328905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/A/2 |
5 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Hexagonal | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Single Certificate | |
Autoclavable |
To Contain | |
A | |
Blue | |
Borosilicate Glass | |
White Ceramic Glazed Ink Scale |