Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with PTFE Key and Single Certificate
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with PTFE Key and Single Certificate accurately delivers known volumes of a liquid in titrations.
80.05€ - 98.75€
Specifica
Scale Color | Blue |
---|---|
Valvola di chiusura | Straight |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Tipo | Schellbach Burette |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tolleranza | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tolleranza | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15509421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/F |
25 mL | 0.03 mL | 820mm |
80.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15519421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/G |
25 mL | 0.05 mL | 620mm |
98.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15529421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/H |
50 mL | 0.05 mL | 820mL |
80.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- With straight stopcock
- With PTFE key in glass barrel
- Amber graduation
- Conformity approved
- With single certificate
Specifica
Blue | |
PTFE | |
Borosilicate Glass | |
Class AS | |
Amber |
Straight | |
Schellbach Burette | |
EN ISO 385 | |
No | |
25mL |