Learn More
Poulten Graf™ Pipetta volumetrica di classe A USP in vetro sodico-calcico con certificazione di fabbrica Volac&Trade;
Codice prodotto. 10131572
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10131572 10 ml pezzi 5
10682513 25 ml pezzi 5
10650983 5 ml pezzi 5
10000422 2 ml pezzi 5
10692513 50 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10131572 Fornitore Poulten Graf™ N. del fornitore US371/WAC/F/5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Individually marked with the time of flow to transfer. Poulten Graf™ Volac™ USP Class A Soda Lime Glass Bulb Pipettes with Works Certificate are guaranteed to give both volumes and flow times within Class A limits.
  • Individually numbered and meets the accuracies of USP/ISO/BS and DIN standards
  • Amber stain graduation
  • Calibrated for delivery
Specifica
Certificazione/Conformità Certificato di calibrazione/Soddisfa le norme di precisione USP/ISO/BS e DIN
Classe Classe A
Materiale Vetro sodico calcico
Graduato
Quantità Confezione da 5
Tolleranza 0.02 ml
Volume (sistema metrico) 10 ml
Tipo Bulb Pipet