Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder
Safely and accurately aquire measurements for all laboratory needs. Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder measures the volume of a liquid using horizontal marked lines.
Marca:  Poulten & Graf GmbH US263/WAC/D/2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10739804
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Hexagonal base
  • White graduation
  • With individual serial number
  • With single certificate
Specifica
Specifica
Round
Graduated Cylinder
Blue
Hexagonal
Volac Graduated Cylinder, USP, with single certificate
25 mL
0.5 mL
25mL
0.5mL
±0.14 mL
To Contain
EN ISO 4788
A
Borosilicate Glass
White
Autoclavable
0.14mL