Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 2000μg/mL |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000μg/mL |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000μg/mL |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000μg/mL |
| 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 2000μg/mL |
| 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 2000μg/mL |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000μg/mL |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000μg/mL |
| 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 2000μg/mL |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 2000μg/mL |
| 2-Chloroethyl vinyl ether | 110-75-8 | 2000μg/mL |
| Benzene | 71-43-2 | 2000μg/mL |
| Bromodichloromethane | 75-27-4 | 2000μg/mL |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000μg/mL |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 2000μg/mL |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 2000μg/mL |
| Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/mL |
| cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 2000μg/mL |
| Dibromochloromethane | 124-48-1 | 2000μg/mL |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 2000μg/mL |
| Methylene chloride | 75-09-2 | 2000μg/mL |
| Tetrachloroethene | 127-18-4 | 2000μg/mL |
| Toluene | 108-88-3 | 2000μg/mL |
| trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 2000μg/mL |
| trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 2000μg/mL |
| Trichloroethene | 79-01-6 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | VOC Mix A |
| Nota nome | USEPA Method 624 |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metodi | For US EPA 624 |
| Tecnica | AA, ICP |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
- VOC Mix A
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1A
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1-dichloroethylene, ethylbenzene, trans-1,3-Dichloropropene, methanol
Product intended for laboratory use only