Learn More
Volatiles Mix D, High Level, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15245986 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15245986 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15245986 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLPVD90H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.38€
    45.29€ / 1mL
    Risparmia 10.09€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Butanone78-93-32000μg/mL
2-Hexanone591-78-62000μg/mL
4-Methyl-2-pentanone108-10-12000μg/mL
Acetone67-64-12000μg/mL
Carbon disulfide75-15-02000μg/mL
cis-1,2-Dichloroethene156-59-22000μg/mL
p-Xylene106-42-32000μg/mL
Styrene100-42-52000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Volatiles Mix D (High Level)
Nota nome CLP Methods
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi For US EPA CLP Methods
Tecnica GC-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Volatiles Mix D (High Level)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: styrene, carbon disulphide, hexan-2-one,4-methylpentan-2-one, methanol
Product intended for laboratory use only