Learn More
BRAND™ Volumetric Flask
With glass stopper
Marca: BRAND™ 937262
58.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
Specifica
Glass | |
250 mL | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
A |