Learn More
BRAND™ Volumetric Flask
With glass stopper
62.75€ - 66.90€
Specifica
Materiale chiusura | Glass |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Classe | A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941322
|
BRAND™
937262 |
250 mL |
62.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15951322
|
BRAND™
937263 |
500 mL |
66.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Glass | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
A |