Learn More
Kartell SpA Volumetric Flask with Cap
Codice prodotto. 10458652
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10458652 50 mL pezzi 20
10565811 250 mL pezzi 10
10051071 500 mL pezzi 10
10011111 1000 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10458652 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 0248500
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Volumetric flask with cap, PMP
Crystal clear volumetric flask creates no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Thick walls eliminate distortion. Thin necks make final measurement precise. Autoclavable to 170°C. Chemically non-absorbant. No wetting. Stopper included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PMP
Product Type Volumetric Flask
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Mouth Style Threaded
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Round
Trattamento superficiale Untreated