Learn More
Glassco Laboratory Equipments Volumetric Pipettes with Batch Certificate
Codice prodotto. 32210084
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 15
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
32210084 2 mL pezzi 15
32210055 1 mL pezzi 15
32210062 5 mL pezzi 15
32210068 10 mL pezzi 15
32210054 20 mL pezzi 15
32210022 25 mL pezzi 15
32210052 50 mL pezzi 15
32210058 100 mL pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 32210084 Fornitore Glassco Laboratory Equipments N. del fornitore EU123.202.02
Spedizione stimata: 09-12-2026
With batch certificate, Class AS.
  • Complies with DIN ISO 648 Standards
  • 1 mark
  • Printed in amber color
  • Chemical resistant
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Graduato Yes
Tolleranza ±0.010 mL
Colore Transparent
Volume (sistema metrico) 2 mL
Tipo Volumetric Pipet
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipet Controller
Fit for Purpose Certified Quality
Codice colore Orange