Learn More
Vonoprazan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454196
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16454196 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100007
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Vonoprazan (TAK-438 free base), a proton pump inhibitor (PPI), is a potent and orally active potassium-competitive acid blocker (P-CAB), with antisecretory activity.
Vonoprazan inhibits H+,K+-ATPase activity in porcine gastric microsomes with an IC50 of 19 nM at pH 6.5. Vonoprazan is developed for the research of acid-related diseases, such as gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. Vonoprazan can be used for eradication of Helicobacter pylori.
Specifica
Materiale o nome chimico Vonoprazan
CAS 881681-00-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H16FN3O2S
Quantità 100 mg
Sinonimo TAK-438 free base
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (289.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C=C(CNC)C=C1C2=CC=CC=C2F)(C3=CC=CN=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 345.39
Peso formulazione 345.39
Percent Purity 99.61%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only