Learn More
IKA™ Vortex 2 Shaker
Codice prodotto. 15523940 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15523940 EU Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15523940 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025000258
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Vortex shaker suitable for touch operation or continuous operation.
  • Touch function
  • Suitable for continuous operation (low heat due to ventilation of motor)
  • Stable operation at high speeds due to silicon base feet
  • Infinitely adjustable speed range
  • Various applications possible because of 3 interchangeable attachments and 7 inserts (e.g. Eppendorf tubes, microtiter plates, Erlenmeyer flasks 250 mL etc.), these need to be ordered separately
  • Attachments securely click onto appliance in any position
  • Special strap (VG 3.36) ensures easy handling of round/Erlenmeyer flasks
  • Sturdy metal die cast housing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 4 mm
Intervallo di velocità 500 to 2500 rpm
Tensione 220/240 V
Wattage 60 W
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 138 x 120 x 140 mm