Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Modello:
SI-0156
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Vigorous single high-speed vortexing
- Easy-to-use Touch On operation
- Large, 6mm orbit for aggressive vortexing of difficult samples
- May be used with Pop-off Cup or optional 76mm platform
- May be used in cold rooms and incubators
- Supplied with cup head for a single tube
Specifica
Specifica
| Orbita | 6 mm |
| Intervallo di velocità | 3200 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 60 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Product Type | Vortex Mixer |
| Certificazione/Conformità | CE, ETL |
| Tipo di spina | EU Plug |
| Frequenza | 60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 165 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Vedi altri risultati |