Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Codice prodotto. 15547335 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Modello:
SI-0256
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Modello Dimensione della confezione
15547335 EU Plug SI-0256 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15547335 Fornitore Scientific Industries SI™ N. del fornitore 83041404
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Mixes gently, vigorously, and anywhere in between. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 speeds range from 600 to 3200rpm.
  • Variable speed for precise mixing
  • Broad range of attachments available for most tubes, plates and other containers
  • Hands-Free or Touch On control
  • May be used in cold rooms and incubators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 600 to 3200 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 60 Hz
Tensione 230 V
Product Type Vortex Mixer
Certificazione/Conformità CE, ETL
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 60 Hz
Profondità (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Larghezza (sistema metrico) 122 mm
Peso (sistema metrico) 4 kg
Modello SI-0256
Include Pop-off cup, 76mm platform
Modalità operative Hands-free, Touch on
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni