missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vortioxetine.HBr, Lipomed

Codice prodotto. 30460837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30460837 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30460837 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMVOX1884HB10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Vortioxetine.HBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Vortioxetine Hydrobromide
CAS 960203-27-4
Nomi componenti o analita Vortioxetine Hydrobromide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H22 N2 S . Br H
Sinonimo Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, hydrobromide (1:1), 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine hydrobromide, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA 21004 hydrobromide, Vortioxetine hydrobromide
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Br.Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
IUPAC Name 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine;hydrobromide
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 379.358
Quantità 10 mg
Peso formulazione 378.077 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.