Learn More
Vortioxetine hydrobromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466498
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16466498 10 mg 10mg
16452597 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16466498 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15414A
MedChemExpress Vortioxetine hydrobromide is a multimodal serotonergic agent, inhibits 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Vortioxetine hydrobromide is a multimodal serotonergic agent, inhibits 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Vortioxetine hydrobromide
Forma fisica Solid
CAS 960203-27-4
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H23BrN2S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Lu AA21004 hydrobromide
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (131.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)C(C)=C1.[H]Br
Molecular Weight (g/mol) 379.36
Peso formulazione 379.36
Percent Purity 99.45%
Grado Research
Research purposes only