Learn More
VSIG10 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606277 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606277 100 μg 100µL
18650369 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18606277 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP268783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.30€
    708.75€ / 100µL
    Risparmia 42.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
VSIG10 Polyclonal antibody specifically detects VSIG10 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene VSIG10
Applicazioni Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias gene FLJ20674, V-set and immunoglobulin domain containing 10, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 10
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LTCQVSGAYPPAKILWLRNLTQPEVIIQPSSRHLITQDGQNSTLTIHNCSQDLDEGYYICRADSPVGVREMEIWLSVK
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54621
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus