Learn More
IKA™ VSS 1 Vacuum Safety Set
Codice prodotto. 15766678 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
RV Rotary Evaporators, MVP 10 Basic Pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15766678 RV Rotary Evaporators, MVP 10 Basic Pump Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15766678 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020005194
Spedizione stimata: 21-01-2027
Condensate trap connected ahead of the vacuum pup to prevent vapors from being released into the air.
  • Condensate trap system.
  • Prevents vapors from being released into the air.
  • Suitable for use with RV rotary evaporators and the MVP 10 basic pump:
    • RV 3 V
    • RV 3 V-C
    • RV 3 Flex
    • RV 8 V
    • RV 8 V-C
    • RV 8 Flex
    • RV 10 Auto V
    • RV 10 Auto V-C
    • RV 10 Auto Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) RV Rotary Evaporators, MVP 10 Basic Pump