Learn More
VTN Mouse anti-Human, Porcine, Rabbit, Clone: 1D2C8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene VTN
Clone 1D2C8
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898235
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66398-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16888235
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66398-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Vitronectin is a plasma glycoprotein that circulates in the blood. Vitronectin is circulating as a mixture of both 75 kDa and 65 kDa forms. Vitronectin is a major cell adhesive glycoprotein and is a common component of extracellular matrix and plasma. It competes effectively with other plasma proteins and is often involved in cell attachment, regulation of blood coagulation and immune responses. It has similar tissue distribution to fibronectin and also its integrin receptor recognises fibronectin.
Specifica
Specifica
VTN
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
S protein, Serum spreading factor, V75, vitronectin, VN, VNT, VTN
VTN
IgG1
Protein G
Antibody
1D2C8
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Porcine, Rabbit
P04004, P22458, P48819
100009128, 397192, 7448
VTN Fusion Protein Ag8443
Primary
-20°C
VTN