Learn More
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448108
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448108 10 mg 10mg
16424027 50 mg 50mg
16407876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16448108 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50769
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Specifica
Materiale o nome chimico VTP-27999 TFA
Forma fisica Oil
CAS 1013937-63-7
Colore Light Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H42ClF3N4O7
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 639.1
Peso formulazione 639.1
Percent Purity 97.2%
Grado Research
Research purposes only