Learn More
VU 0240551, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18095112
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18095112
Marca: Tocris Bioscience 3888/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
KCC2 inhibitor
Inhibitor of the neuronal K-Cl cotransporter, KCC2 (IC50 = 560 nM for K+ uptake assay in KCC2-overexpressing cells). Exhibits selectivity over the Na-K-2Cl cotransporter, NKCCl. Also inhibits hERG and L-type Ca2+ channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 893990-34-6
Formula molecolare C16H14N4OS2
Molecular Weight (g/mol) 342.435
InChI Key WJRWSLORVIHRNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-methyl-2-thiazolyl-2-6-phenyl-3-pyridazinyl thio-acetamide, n-4-methyl-2-thiazolyl-2-6-phenyl-3-pyridazinyl thio acetamide, n-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl-2-6-phenylpyridazin-3-yl thio acetamide, n-4-methylthiazol-2-yl-2-6-phenylpyridazin-3-ylthio acetamide, n-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl-2-6-phenylpyridazin-3-yl sulfanylacetamide, n-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl-2-6-phenylpyridazin-3-yl sulfanyl acetamide, d0m2pp, cid, vu hplc, n-4-methylthiazol-2-yl-2-6-phenylpyridazin-3-yl thio acetamide
PubChem CID 7211972
IUPAC Name N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-(6-phenylpyridazin-3-yl)sulfanylacetamide
SMILES CC1=CSC(=N1)NC(=O)CSC2=NN=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico VU 0240551
Quantità 10 mg
Peso formulazione 342.43
Percent Purity >99%