Learn More
R&D Systems™ VU 0255035
Codice prodotto. 18799496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18799496 5 mg 5mg
18779656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18799496 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3727/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.69€
    187.95€ / 5mg
    Risparmia 20.74€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly selective M1 antagonist
VU 0255035 is a highly selective muscarinic M1 antagonist (Ki = 14.87 nM). Targets the M1 orthosteric site with greater than 75-fold selectivity over the other receptor subtypes. Reduces pilocarpine-induced seizures in mice. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-Oxo-3-[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide
CAS 1135243-19-4
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 5 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C18H20N6O3S2
Peso formulazione Observed MW: 432.52