Learn More
VU 0365114, MedChemExpress
Descrizione
VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | VU 0365114 |
| CAS | 1208222-39-2 |
| Colore | Orange |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H14F3NO3 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 77.5 mg/mL (195.04 mM) |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2C1=O)CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 397.35 |
| Peso formulazione | 397.35 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only