Learn More
Emma Safety Footwear Vulcanus Safety Shoes
Codice prodotto. 15918701
Cambia vista
Click to view available options
Size:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Dimensione della confezione:
1 paio
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15918701 37 1 paio
15928701 38 1 paio
15938701 39 1 paio
15948701 40 1 paio
15958701 41 1 paio
15968701 42 1 paio
15978701 43 1 paio
15988701 44 1 paio
15998701 45 1 paio
15908711 46 1 paio
15918711 47 1 paio
15928711 48 1 paio
15938711 49 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15918701 Fornitore Emma Safety Footwear N. del fornitore MM53984837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.15€
    93.71€ / 1 paia
    Risparmia 56.44€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Welder's boot designed specifically for working with metal in extreme temperatures. Over-foot flap provides no entry for sparks or shards.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Velcro over-foot flap
  • Sanitized
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011
Colore Black
Progettazione Vulcanus
Materiale rivestimento interno Full grain Nappa /Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Materiale Leather
Size 37